Propargylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 31.6 EUR
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Propargylalkohol 99%
Propargylalkohol
Formel: C₃H₄O
Siedepunkt: 114…115 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0.949 g/cm³
Flammpunkt: 34 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002912
CAS-Nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07993
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %