3,4,5-Trimethoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
A12767.14 A12767.22
A12767.14EA 65.3 EUR
A12767.14 A12767.22
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
3,4,5-Trimethoxyzimtsäure
Purity: 99% CAS No.: 90-50-6 Molecular Formula: C12H14O5 Formula Weight: 238.24 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 1537834
Formel: C₁₂H₁₄O₅
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004388
CAS-Nummer: 90-50-6
EINECS: 201-999-8