Sinapinsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
5317.1 5317.2
ROTH5317.1EA 0 EUR
ROTH5317.1 ROTH5317.2
Sinapinsäure
Sinapinsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
MDL Number: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3