4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W518301-100G W518301-1KG W518301-SAMPLE
SIALW518301-100GEA 128 EUR
SIALW518301-100G SIALW518301-1KG SIALW518301-SAMPLE
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure), Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekulargewicht: 194.18 g/mol
MDL Number: MFCD00004400
CAS-Nummer: 537-98-4
EINECS: 208-679-7