4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46278-1G-F 46278-5G-F
46278-1G-FEA 60.7 EUR
46278-1G-F 46278-5G-F
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure), Supelco®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulasäure)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekulargewicht: 194.18 g/mol
MDL Number: MFCD00004400
CAS-Nummer: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c730bd258824dcac7560b7a25c2eaccd2867b3&vid=37c730bd258824dcac7560b7a25c2eaccd2867b3&prid=web&clid=SAPDAM