trans-3-Hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-3-Hexene, 3-Hexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
447153-1G
447153-5G
SIAL447153-1GEA
59.3
EUR
SIAL447153-1G
SIAL447153-5G
trans-3-Hexen, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –115.4 °C Dichte: 0.6772 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009386 CAS-Nummer: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,II |