trans-2-Hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
110892-10G 110892-1G
SIAL110892-10GEA 151 EUR
SIAL110892-10G SIAL110892-1G
trans-2-Hexen, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –133 °C
Dichte: 0,6785 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009473
CAS-Nummer: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II