cis-2-Hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538493-1G
538493-5G
SIAL538493-1GEA
48.1
EUR
SIAL538493-1G
SIAL538493-5G
cis-2-Hexen, Sigma-Aldrich®
cis-2-Hexen
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 67,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –141,1 °C Dichte: 0,6863 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066520 CAS-Nummer: 7688-21-3 EINECS: 231-697-1 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...