trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-Hex-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256218-1KG-K W256218-250G-K W256218-8KG-K
SIALW256218-1KG-KEA 217 EUR
SIALW256218-1KG-K SIALW256218-250G-K SIALW256218-8KG-K
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 0.8459 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002927
CAS-Nummer: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III