trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Hex-2-en-1-ol
A13272.14 A13272.22 A13272.36
A13272.14EA 46 EUR
A13272.14 A13272.22 A13272.36
trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
trans-2-Hexen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-95-0 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Pleasant Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1719709 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002927
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 158…160 °C
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 0.843
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002927
CAS-Nummer: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III