trans-2-Hexen-1-ol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-Hex-2-en-1-ol
158140250
158141000
ACRO158140250EA
41.5
EUR
ACRO158140250
ACRO158141000
trans-2-Hexen-1-ol 96%
trans-2-Hexen-1-ol
Formel:
C₆H₁₂O Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 65…67 °C Dichte: 0.844 g/cm³ Flammpunkt: 54 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002927 CAS-Nummer: 928-95-0 EINECS: 213-191-2 UN-Nummer: 1987 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20°C) 0.841 to 0.848 |
pH | 7.5 to 9.0 (1 M in water) |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |