Ölsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-80-1
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Physical Form: Liquid
Density: 0.887
Refractive Index: 1.4610
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1726542
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00064242
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ Siedepunkt: 286 °C (100 mmHg) Schmelzpunkt: 13…14 °C Dichte: 0,887 Flammpunkt: 180 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064242 CAS-Nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 14,6828 |