Dimethylfumarat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Fumaric acid dimethyl ester
A10402.14 A10402.22 A10402.30
A10402.14EA 32.7 EUR
A10402.14 A10402.22 A10402.30
Dimethylfumarat ≥99%
Dimethylfumarat
Purity: 99% CAS No.: 624-49-7 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 192-193° Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00064438
Formel: C₆H₈O₄
Siedepunkt: 192…193 °C
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 1.37
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064438
CAS-Nummer: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 14,4287