Diethylfumarat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Fumaric acid diethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

D95654-100G D95654-500G D95654-5G
SIALD95654-100GEA 124 EUR
SIALD95654-100G SIALD95654-500G SIALD95654-5G
Diethylfumarat, Sigma-Aldrich®
Diethylfumarat
Formel: C₈H₁₂O₄
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1…2 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064455
CAS-Nummer: 623-91-6
EINECS: 210-819-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR