Dimethylmaleat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
A18944.0B A18944.0I A18944.22 A18944.30
A18944.0BEA 153 EUR
A18944.0B A18944.0I A18944.22 A18944.30
Dimethylmaleat 96%
Dimethylmaleat
Purity: 96% CAS No.: 624-48-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -19° Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 471705 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00008459
Formel: C₆H₈O₄
Siedepunkt: 204…205 °C
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1.151
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008459
CAS-Nummer: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III