Diethylmaleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W505005-10KG W505005-1KG W505005-SAMPLE
SIALW505005-10KGEA 720 EUR
SIALW505005-10KG SIALW505005-1KG SIALW505005-SAMPLE
Diethylmaleat, Sigma-Aldrich®
Diethylmaleat
Formel: C₈H₁₂O₄
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009191
CAS-Nummer: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150