Diethylmaleat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 108 EUR
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
Diethylmaleat 97%
Diethylmaleat
Formel: C₈H₁₂O₄
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009191
CAS-Nummer: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %