Acrylamid 99+% für die Biochemie, für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Prop-2-enamide
164851000
164855000
164850025
ACRO164851000EA
33.2
EUR
ACRO164851000
ACRO164855000
ACRO164850025
Acrylamid 99+% für die Biochemie, für die Elektrophorese
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Siedepunkt: 125 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 82…86 °C Dichte: 1.122 g/cm³ Flammpunkt: 138 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN-Nummer: 2074 ADR: 6.1,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
pH | 5.5 to 6.5 (10 % in 0.1M NaCl at 25°C) |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Acrylic acid | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
Conductivity | ≤5 µmho (40% aq. soln.) |