trans-Dichlorethylen ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
Stabilisierung:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 156-60-5
Molecular Formula: C2H2Cl2
Formula Weight: 96.94
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4455
Melting Point: -50°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1420761
Merck Reference: 14,92
UN No.: 1150
MDL No.: MFCD00062942
Formel:
C₂H₂Cl₂ Siedepunkt: 47…49 °C Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1.252 Flammpunkt: 2 °C (35 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062942 CAS-Nummer: 156-60-5 EINECS: 205-860-2 UN-Nummer: 1150 ADR: 3,II Merck Index: 14,92 |