6-Chlor-1-hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543144-25G
543144-5G
SIAL543144-25GEA
189
EUR
SIAL543144-25G
SIAL543144-5G
6-Chlor-1-hexen, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-1-hexen
Formel:
C₆H₁₁Cl |
MDL Number:
MFCD00039391 CAS-Nummer: 928-89-2 EINECS: 213-186-5 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,III |