2,3-Dichlorpropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichloro-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D72603-100G D72603-25G
SIALD72603-100GEA 174 EUR
SIALD72603-100G SIALD72603-25G
2,3-Dichlorpropen, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorpropen
Formel: C₃H₄Cl₂
Siedepunkt: 92.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83.1 °C
Dichte: 1.209 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000943
CAS-Nummer: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN-Nummer: 2047
ADR: 3,II