trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256005-1KG-K W256005-20KG-K W256005-4KG-K
SIALW256005-1KG-KEA 160 EUR
SIALW256005-1KG-K SIALW256005-20KG-K SIALW256005-4KG-K
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenal
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.846 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007008
CAS-Nummer: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III