6-Brom-1-hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
247219-1G 247219-5G
SIAL247219-1GEA 22 EUR
SIAL247219-1G SIAL247219-5G
6-Brom-1-hexen, Sigma-Aldrich®
6-Brom-1-hexen
Formel: C₆H₁₁Br
Siedepunkt: 34…36 °C (0,05 mmHg)
Dichte: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000269
CAS-Nummer: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III