HEPES Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

H3784-100G H3784-1KG H3784-25G H3784-500G
SIALH3784-100GEA 207 EUR
SIALH3784-100G SIALH3784-1KG SIALH3784-25G SIALH3784-500G
HEPES Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
HEPES Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Molekulargewicht: 260.29 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR