HEPES Natriumsalz 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
327265000
327261000
ACRO327265000EA
496
EUR
ACRO327265000
ACRO327261000
HEPES Natriumsalz 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
HEPES Natriumsalz
Formel:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Molekulargewicht: 260.29 g/mol Schmelzpunkt: 248 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036463 CAS-Nummer: 75277-39-3 EINECS: 278-169-7 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % (K.F.) |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 9.5 to 11.5 (1 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (on dry substance) |
Dnase,Rnase,Protease activity | None detected |