HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99% (durch Alkalimetrie), Molekularbiologische Qualität, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
391340-25
391340-250
391340-25EA
84.9
EUR
391340-25
391340-250
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99% (durch Alkalimetrie), Molekularbiologische Qualität, Millipore®
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S Schmelzpunkt: 210…215 °C Dichte: 1.448 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS-Nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity ( by alkalimetric assay) | ≥99% |
DNase, RNase, and protease | None detected |
Heavy metals | ≤0.0005% |