(3-Iodphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
L15117.04 L15117.ME
L15117.04EA 132 EUR
L15117.04 L15117.ME
(3-Iodphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Iodphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 1878-69-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2501867
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046548
CAS-Nummer: 1878-69-9