(4-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
A10646.06
A10646.14
A10646.22
A10646.06EA
23.9
EUR
A10646.06
A10646.14
A10646.22
(4-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
(4-Fluorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 405-50-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COOH Siedepunkt: 164 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 81…85 °C Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004343 CAS-Nummer: 405-50-5 EINECS: 206-972-4 Merck Index: 14,4177 |