(2,3-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03
A16728.06
A16728.03EA
41.3
EUR
A16728.03
A16728.06
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 145689-41-4
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 117-119°
MDL No.: MFCD00040968
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040968 CAS-Nummer: 145689-41-4 |