(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
225600010 225600050 225600250
ACRO225600010EA 39.6 EUR
ACRO225600010 ACRO225600050 ACRO225600250
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004338
CAS-Nummer: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %