(4-Hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H50004-100G H50004-25G H50004-5G
SIALH50004-100GEA 79.4 EUR
SIALH50004-100G SIALH50004-25G SIALH50004-5G
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3