(4-Methoxyphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylacetic acid
A14399.06 A14399.22 A14399.36
A14399.06EA 28.3 EUR
A14399.06 A14399.22 A14399.36
(4-Methoxyphenyl)essigsäure ≥98%
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 104-01-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00004345
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molekulargewicht: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Flammpunkt: 193
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004345
CAS-Nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4