(3-Methoxyphenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxyphenylacetic acid
A10951.06 A10951.14 A10951.22
A10951.06EA 31 EUR
A10951.06 A10951.14 A10951.22
(3-Methoxyphenyl)essigsäure ≥97%
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 1798-09-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 2614004
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 305.95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004334
CAS-Nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8