(3-Methoxyphenyl)essigsäure 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxyphenylacetic acid
126010050 126010250 126011000
ACRO126010050EA 25.6 EUR
ACRO126010050 ACRO126010250 ACRO126011000
(3-Methoxyphenyl)essigsäure 99.5%
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 305,95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004334
CAS-Nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %