(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
B22872.06 B22872.14
B22872.06EA 97.8 EUR
B22872.06 B22872.14
(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure ≥97%
(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 177985-32-9 Molecular Formula: C8H6ClFO2 Formula Weight: 188.59 Melting Point: 102-105° MDL No.: MFCD00236028
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236028
CAS-Nummer: 177985-32-9