(4-Chlorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
160721000
160725000
160720050
160720025
ACRO160721000EA
67.8
EUR
ACRO160721000
ACRO160725000
ACRO160720050
ACRO160720025
(4-Chlorphenyl)essigsäure 98%
(4-Chlorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 103…107 °C Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004344 CAS-Nummer: 1878-66-6 EINECS: 217-521-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
Appearance of solution | (5% soln. in CHCl3) clear |
Titration with NaOH | 97.5 to 101.0 % (On dry substance) |