(3-Chlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlorophenylacetic acid
A11210.06 A11210.14 A11210.22
A11210.06EA 32.3 EUR
A11210.06 A11210.14 A11210.22
(3-Chlorphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Chlorphenyl)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1878-65-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 2045103 MDL No.: MFCD00004332
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004332
CAS-Nummer: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III