(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
351050050 351050250
ACRO351050050EA 21.5 EUR
ACRO351050050 ACRO351050250
(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester 99%
(4-Chlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MDL Number: MFCD00032743
CAS-Nummer: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %