4-(3-Indolyl)butansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I5386-1G I5386-25G I5386-5G
SIALI5386-1GEA 31 EUR
SIALI5386-1G SIALI5386-25G SIALI5386-5G
4-(3-Indolyl)butansäure, Sigma-Aldrich®
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 203.24 g/mol
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987