4-(3-Indolyl)butansäure, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00354.0005
1.00354.0025
1.00354.0100
1.00354.0500
1.00354.0005EA
57.6
EUR
1.00354.0005
1.00354.0025
1.00354.0100
1.00354.0500
4-(3-Indolyl)butansäure, Millipore®
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 203.24 g/mol Schmelzpunkt: 121…126 °C Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005664 CAS-Nummer: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04987 |