4-(3-Indolyl)butansäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid

160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 78.9 EUR
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
4-(3-Indolyl)butansäure 98%
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 203.24 g/mol
Schmelzpunkt: 120…125 °C
Dichte: 1.27
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR