3-Indolessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I3750-100G-A I3750-25G-A I3750-5G-A
SIALI3750-100G-AEA 209 EUR
SIALI3750-100G-A SIALI3750-25G-A SIALI3750-5G-A
3-Indolessigsäure, Sigma-Aldrich®
3-Indolessigsäure
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekulargewicht: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005636
CAS-Nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2