3-Indolessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
A10556.06
A10556.14
A10556.22
A10556.36
A10556.06EA
30.4
EUR
A10556.06
A10556.14
A10556.22
A10556.36
3-Indolessigsäure ≥98%
3-Indolessigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 87-51-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: ca 167° dec.
Beilstein Reference: 143358
Merck Reference: 14,4964
MDL No.: MFCD00005636
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molekulargewicht: 175.19 g/mol Siedepunkt: 120…125 °C (0.05 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 167 °C (Zers.) Flammpunkt: 171 °C (339 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005636 CAS-Nummer: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 14,4964 |