3-Indolessigsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
122160100 122160250 122161000 122165000
ACRO122160100EA 40.2 EUR
ACRO122160100 ACRO122160250 ACRO122161000 ACRO122165000
3-Indolessigsäure 99+%
3-Indolessigsäure
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekulargewicht: 175.19 g/mol
Schmelzpunkt: 167 °C
Flammpunkt: 171 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005636
CAS-Nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥99.0 %
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N