2-Methylheptan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26220.03
H26220.06
H26220.14
H26220.03EA
63.3
EUR
H26220.03
H26220.06
H26220.14
2-Methylheptan ≥99%
2-Methylheptan
Purity: 99%
CAS No.: 592-27-8
Molecular Formula: C8H18
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.3950
Boiling Point: 116°
Beilstein Reference: 1696862
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00009518
Formel:
C₈H₁₈ Siedepunkt: 116 °C Schmelzpunkt: –109 °C Dichte: 0,698 Flammpunkt: 4 °C (40 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009518 CAS-Nummer: 592-27-8 EINECS: 209-747-9 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II |