2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
650439-1L
650439-18LRC
650439-18L-RC
650439-1LEA
162.67
EUR
650439-1L
HONC650439-18LRC
HONC650439-18L-RC
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Isooctan
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1696876
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 99 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0.69 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | Min. 99.50 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Absorbance at 205 nm | Max. 1.0 |
Absorbance at 225 nm | Max. 0.10 |
Absobance at 254 nm | Max. 0.01 |
GC (as heptachlor epoxide) | max. 10 ng/l |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | max. 1.0 ppb |
Autoignition Temperature | 745 °F |
Explosion Limit | 6 % |
Vapor Pressure | 41 mmHg ( 21 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.391 (lit.) |