2,2,4-Trimethylpentan
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
9860.1
9860.2
9860.3
ROTH9860.1EA
41.1
EUR
ROTH9860.1
ROTH9860.2
ROTH9860.3
2,2,4-Trimethylpentan
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |