tert-Butanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 27.5 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
tert-Butanol, Supelco®
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Siedepunkt: 82.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25.3 °C
Dichte: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM