2-Methyl-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
240486-100ML 240486-5ML
SIAL240486-100MLEA 114 EUR
SIAL240486-100ML SIAL240486-5ML
2-Methyl-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8.4 °C
Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN-Nummer: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218