2-Methyl-2-Butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol

M-Clarity™ quality level = MQ200

152463-1L 152463-2.5L 152463-250ML
SIAL152463-1LEA 111 EUR
SIAL152463-1L SIAL152463-2.5L SIAL152463-250ML
2-Methyl-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8.4 °C
Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN-Nummer: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR